1-Pyreneboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64211.03
H64211.06
H64211.03EA
65.1
EUR
H64211.03
H64211.06
1-Pyreneboronic acid 95%
1-Pyreneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 164461-18-1
Molecular Formula: C16H11BO2
Formula Weight: 246.07
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 247-251° lit.
Beilstein Reference: 7134073
MDL No.: MFCD04974062
Fórmula:
C₁₆H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 247…251 °C (literatura) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04974062 Número CAS: 164461-18-1 |