3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
H64195.06
H64195.14
H64195.06EA
73
EUR
H64195.06
H64195.14
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 269409-73-6
Molecular Formula: C13H17BO4
Formula Weight: 248.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 206-210° dec.
MDL No.: MFCD03411930
Fórmula:
C₁₃H₁₇BO₄ Peso Molecular: 248.083 g/mol Ponto de Fusão: 206…210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03411930 Número CAS: 269409-73-6 |