4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64192.03
H64192.06
H64192.14
H64192.03EA
44.8
EUR
H64192.03
H64192.06
H64192.14
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 128376-64-7
Molecular Formula: C13H17BO3
Formula Weight: 232.09
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 54-59°
Beilstein Reference: 7704448
MDL No.: MFCD04972375
Fórmula:
C₁₃H₁₇BO₃ Ponto de Fusão: 54…59 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972375 Número CAS: 128376-64-7 |