Print…
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H64141.MD H64141.03
H64141.MDEA 125 EUR
H64141.MD H64141.03
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Purity: 95% CAS No.: 83265-53-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 141-146° dec. MDL No.: MFCD01569537
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569537
Número CAS: 83265-53-6