9,9'-Spirobi[9H-fluorene] 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
9,9'-Spirobi[fluorene], 9,9'-Spirobifluorene
H64133.03
H64133.06
H64133.03EA
69.3
EUR
H64133.03
H64133.06
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] 98%
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
Purity: 98%
CAS No.: 159-66-0
Molecular Formula: C25H16
Formula Weight: 316.40
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1914463
MDL No.: MFCD08704216
Fórmula:
C₂₅H₁₆ Peso Molecular: 316.40 g/mol Ponto de Fusão: 195…200 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08704216 Número CAS: 159-66-0 |