5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Bromo-2-chloro-3-picoline
H64109.06
H64109.14
H64109.06EA
50.4
EUR
H64109.06
H64109.14
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 29241-60-9
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Solid
Melting Point: 40-44°
Beilstein Reference: 1562796
MDL No.: MFCD03095093
Fórmula:
C₆H₅BrClN Peso Molecular: 206.47 g/mol Ponto de Fusão: 40…44 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095093 Número CAS: 29241-60-9 |