Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
H64105.03 H64105.06
H64105.03EA 86.3 EUR
H64105.03 H64105.06
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 103962-10-3 Molecular Formula: C9H6BrF3O2 Formula Weight: 283.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 48-55° Beilstein Reference: 7479010 MDL No.: MFCD00052333
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 48…55 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00052333
Número CAS: 103962-10-3