Methyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64077.06
H64077.14
H64077.06EA
120
EUR
H64077.06
H64077.14
Methyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Methyl-4,6-dichloronicotinate
Purity: 95%
CAS No.: 65973-52-6
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.02
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 13279782
MDL No.: MFCD04125732
Fórmula:
C₇H₅Cl₂NO₂ |
Número MDL :
MFCD04125732 Número CAS: 65973-52-6 |