2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
H64054.03
H64054.06
H64054.03EA
106
EUR
H64054.03
H64054.06
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 95%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 386704-12-7
Molecular Formula: C7H4F3NO
Formula Weight: 175.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 52-56°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD01862647
Fórmula:
C₇H₄F₃NO Ponto de Fusão: 52…56 °C Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) |
Número MDL :
MFCD01862647 Número CAS: 386704-12-7 ADR: 6.1,III |