Print…
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
H64051.03 H64051.06
H64051.03EA 62.1 EUR
H64051.03 H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98% CAS No.: 39974-35-1 Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 Formula Weight: 225.55 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 25-30° Beilstein Reference: 10429463 MDL No.: MFCD14525509
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso Molecular: 225.551 g/mol
Ponto de Fusão: 25…30 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14525509
Número CAS: 39974-35-1
EINECS: 254-724-9