Print…
Metilciclohexano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 87.2 EUR
A16057.0F A16057.AP
Metilciclohexano ≥99%
Metilciclohexano
Fórmula: C₆H₁₁CH₃
Ponto de ebulição: 101 °C
Ponto de Fusão: –126 °C
Densidade: 0,771
Ponto de Inflamação: –4 °C (–25 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001497
Número CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM