1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
H64045.14
H64045.22
H64045.14EA
62.6
EUR
H64045.14
H64045.22
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 701-45-1
Molecular Formula: C6H3BrFNO2
Formula Weight: 220.00
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2089367
MDL No.: MFCD00055433
Fórmula:
C₆H₃BrFNO₂ Peso Molecular: 220 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00055433 Número CAS: 701-45-1 EINECS: 211-855-6 |