4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64044.03
H64044.06
H64044.03EA
74
EUR
H64044.03
H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 644985-24-0
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 66-67°
Beilstein Reference: 9551272
MDL No.: MFCD09258953
Fórmula:
C₇H₃BrF₂O Peso Molecular: 221.00 g/mol Ponto de Fusão: 66…67 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09258953 Número CAS: 644985-24-0 |