Thiazole-4-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Thiazole-4-carbaldehyde
H64028.03
H64028.06
H64028.03EA
112
EUR
H64028.03
H64028.06
Thiazole-4-carboxaldehyde 95%
Thiazole-4-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 3364-80-5
Molecular Formula: C4H3NOS
Formula Weight: 113.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 107137
MDL No.: MFCD00626896
Fórmula:
C₄H₃NOS Ponto de Fusão: 61…65 °C |
Número MDL :
MFCD00626896 Número CAS: 3364-80-5 |