2-Bromo-m-toluidine 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H64014.MD
H64014.03
H64014.MDEA
45.1
EUR
H64014.MD
H64014.03
2-Bromo-m-toluidine 97+%
2-Bromo-m-toluidine
Purity: 97+%
CAS No.: 54879-20-8
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₇H₈BrN Ponto de ebulição: 48 °C (0,03 mmHg) Densidade: 1,489 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD06411367 Número CAS: 54879-20-8 ADR: 6.1,III |