4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H64013.03
H64013.06
H64013.03EA
54.1
EUR
H64013.03
H64013.06
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 64285-95-6
Molecular Formula: C8H4F3NOS
Formula Weight: 219.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.35
Refractive Index: 1.5410
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 215-218° lit.
Beilstein Reference: 2723939
UN No.: UN1760
MDL No.: MFCD00042412
Fórmula:
C₈H₄F₃NOS Ponto de ebulição: 215…218 °C (literatura) Densidade: 1,35 Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F) |
Número MDL :
MFCD00042412 Número CAS: 64285-95-6 ADR: 8,II |