(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64006.06
H64006.14
H64006.06EA
71.9
EUR
H64006.06
H64006.14
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 17334-08-6
Molecular Formula: C5H8N2O
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 113492
MDL No.: MFCD00964673
Fórmula:
C₅H₈N₂O Ponto de Fusão: 107…111 °C |
Número MDL :
MFCD00964673 Número CAS: 17334-08-6 |