1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64001.06
H64001.14
H64001.22
H64001.06EA
42.4
EUR
H64001.06
H64001.14
H64001.22
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4498-67-3
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 266-270° lit.
Beilstein Reference: 6354
MDL No.: MFCD00211066
Fórmula:
C₈H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 266…270 °C (literatura) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00211066 Número CAS: 4498-67-3 EINECS: 224-794-5 |