Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexamethyldisilazane
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
A15139.0FEA 456 EUR
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) ≥98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 161.39 g/mol
Ponto de ebulição: 126 °C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0.774
Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM