2,3-Dimethylphenylacetic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,3-Dimethylbenzeneacetic acid
H63947.03
H63947.06
H63947.03EA
64.6
EUR
H63947.03
H63947.06
2,3-Dimethylphenylacetic acid 95%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 30981-98-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.2
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD03844736
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD03844736 Número CAS: 30981-98-7 |