3-(3-Pyridyl)-L-alanine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
H63941.MD
H63941.03
H63941.06
H63941.MDEA
71.1
EUR
H63941.MD
H63941.03
H63941.06
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 98%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 64090-98-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 248-252° dec.
Beilstein Reference: 4351583
MDL No.: MFCD00079676
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O₂ Peso Molecular: 166.18 g/mol Ponto de Fusão: 248…252 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079676 Número CAS: 64090-98-8 |