(1-Indolyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H63935.MD
H63935.03
H63935.MDEA
132
EUR
H63935.MD
H63935.03
(1-Indolyl)acetic acid 95%
(1-Indolyl)acetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24297-59-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.18
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 142924
MDL No.: MFCD00047262
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047262 Número CAS: 24297-59-4 |