4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
H63892.MDEA
40.6
EUR
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 3888-65-1
Molecular Formula: C11H14FNO
Formula Weight: 195.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00023146
Fórmula:
C₁₁H₁₄FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023146 Número CAS: 3888-65-1 EINECS: 223-431-8 |