1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63870.06
H63870.14
H63870.22
H63870.06EA
56.1
EUR
H63870.06
H63870.14
H63870.22
1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 55276-43-2
Molecular Formula: C5H12N2O2S
Formula Weight: 164.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02153225
Fórmula:
C₅H₁₂N₂O₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02153225 Número CAS: 55276-43-2 |