2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H63867.03
H63867.06
H63867.14
H63867.03EA
42.9
EUR
H63867.03
H63867.06
H63867.14
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 149806-06-4
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 104-110° dec
MDL No.: MFCD04115419
Fórmula:
C₆H₄BrNO Ponto de Fusão: 104…110 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115419 Número CAS: 149806-06-4 |