Print…
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 68.6 EUR
A14119.0B A14119.0I A14119.30
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98%
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Ponto de ebulição: 140 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 103…106 °C (anidro)
Densidade: 1,24
Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142137
Número CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533