8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63825.MD
H63825.03
H63825.06
H63825.MDEA
78.4
EUR
H63825.MD
H63825.03
H63825.06
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 54745-74-3
Molecular Formula: C6H11NO.HCl
Formula Weight: 149.62
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09800611
Fórmula:
C₆H₁₂ClNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09800611 Número CAS: 54745-74-3 |