Print…
3-Boc-aminoethylazetidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H63797.MD H63797.03
H63797.MDEA 257 EUR
H63797.MD H63797.03
3-Boc-aminoethylazetidine 95%
3-Boc-aminoethylazetidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Número MDL : MFCD09878605
Número CAS: 162696-31-3