3-Iodo-L-tyrosine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
H63789.03
H63789.06
H63789.03EA
57.4
EUR
H63789.03
H63789.06
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Purity: 98%
CAS No.: 70-78-0
Molecular Formula: C9H10INO3
Formula Weight: 307.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 210° dec
Beilstein Reference: 2941266
MDL No.: MFCD00002608
Fórmula:
C₉H₁₀INO₃ Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00002608 Número CAS: 70-78-0 EINECS: 200-744-8 |