Fmoc-Arg(Boc)₂-OH 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H63784.03
H63784.06
H63784.03EA
258
EUR
H63784.03
H63784.06
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH 95%
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH
Purity: 95%
CAS No.: 143824-77-5
Molecular Formula: C31H40N4O8
Formula Weight: 596.67
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00237008
Fórmula:
C₃₁H₄₀N₄O₈ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00237008 Número CAS: 143824-77-5 |