Fmoc-Aspartic acid 4-methyl ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester, Fmoc-Asp(OMe)-OH
H63774.03
H63774.06
H63774.03EA
40.8
EUR
H63774.03
H63774.06
Fmoc-Aspartic acid 4-methyl ester 97%
Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 145038-53-5
Molecular Formula: C20H19NO6
Formula Weight: 369.37
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08458573
Fórmula:
C₂₀H₁₉NO₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08458573 Número CAS: 145038-53-5 |