Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
H63719.03
H63719.06
H63719.03EA
174
EUR
H63719.03
H63719.06
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 76575-71-8
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00130095
Fórmula:
C₇H₉NO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00130095 Número CAS: 76575-71-8 |