Print…
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
H63632.06 H63632.03
H63632.06EA 209 EUR
H63632.06 H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 1184918-22-6 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD12911576
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.923 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12911576
Número CAS: 1184918-22-6
ADR: 8 III