N-Methylpyridin-3-amine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63602.MD
H63602.03
H63602.06
H63602.MDEA
48.9
EUR
H63602.MD
H63602.03
H63602.06
N-Methylpyridin-3-amine 95%
N-Methylpyridin-3-amine
Purity: 95%
CAS No.: 18364-47-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD01418130
Fórmula:
C₆H₈N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01418130 Número CAS: 18364-47-1 ADR: 6.1,III |