4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63595.03
H63595.06
H63595.03EA
119
EUR
H63595.03
H63595.06
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10553-11-4
Molecular Formula: C9H6N2O3
Formula Weight: 190.16
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 189-193°
MDL No.: MFCD04973979
Fórmula:
C₉H₆N₂O₃ Ponto de Fusão: 189…193 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04973979 Número CAS: 10553-11-4 |