4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H63573.MD
H63573.03
H63573.06
H63573.MDEA
77.7
EUR
H63573.MD
H63573.03
H63573.06
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Purity: 97%
CAS No.: 14173-39-8
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.63
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 235-238°
Beilstein Reference: 2416150
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00063065
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO₂ Ponto de Fusão: 235…238 °C |
Número MDL :
MFCD00063065 Número CAS: 14173-39-8 EINECS: 238-023-5 ADR: 6.1,III |