L-4-Cyanophenylalanine 98% (por RMN)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
H63572.MDEA
67.2
EUR
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
L-4-Cyanophenylalanine 98% (por RMN)
L-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 167479-78-9
Molecular Formula: C10H10N2O2
Formula Weight: 190.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00270363
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00270363 Número CAS: 167479-78-9 ADR: 6.1,III |