(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥99%, ee 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
H63502.06
H63502.14
H63502.06EA
143
EUR
H63502.06
H63502.14
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥99%, ee 99%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Purity: 99+%, ee
CAS No.: 60456-23-7
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 66°(151°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.116
Refractive Index: 1.4330
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 66-67°/19mm
Beilstein Reference: 79783
Optical Rotation: -22°(c=1.35 in Chloroform)
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00074874
Fórmula:
C₃H₆O₂ Peso Molecular: 74.08 g/mol Ponto de ebulição: 66…67 °C (19 mmHg) Densidade: 1.116 Ponto de Inflamação: 66 °C (151 °F) |
Número MDL :
MFCD00074874 Número CAS: 60456-23-7 ADR: 6.1 III |