Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-thiazolecarboxylate
H63496.03
H63496.06
H63496.03EA
102
EUR
H63496.03
H63496.06
Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 55842-56-3
Molecular Formula: C5H5NO2S
Formula Weight: 143.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD18075580
Fórmula:
C₅H₅NO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18075580 Número CAS: 55842-56-3 |