Print…
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H63492.MC H63492.ME
H63492.MCEA 101 EUR
H63492.MC H63492.ME
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate 97%
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate
Purity: 97% CAS No.: 874013-62-4 Molecular Formula: C37H56CuF3O5P4S Formula Weight: 857.34 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to pale brown MDL No.: MFCD17018797
Fórmula: C₃₇H₅₆CuF₃O₅P₄S
Peso Molecular: 857.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17018797
Número CAS: 874013-62-4