Fmoc-Oic-OH 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
H63491.MD
H63491.03
H63491.MDEA
121
EUR
H63491.MD
H63491.03
Fmoc-Oic-OH 98%
Fmoc-Oic-OH
Purity: 98%
CAS No.: 130309-37-4
Molecular Formula: C24H25NO4
Formula Weight: 391.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00191201
Fórmula:
C₂₄H₂₅NO₄ Peso Molecular: 391.467 g/mol |
Número MDL :
MFCD00191201 Número CAS: 130309-37-4 |