Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
H63472.03
H63472.06
H63472.03EA
173
EUR
H63472.03
H63472.06
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Purity: 95%
CAS No.: 924868-81-5
Molecular Formula: C8H5F2NO4
Formula Weight: 217.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08689670
Fórmula:
C₈H₅F₂NO₄ Peso Molecular: 217.13 g/mol |
Número MDL :
MFCD08689670 Número CAS: 924868-81-5 |