Print…
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
H63432.03 H63432.06
H63432.03EA 70 EUR
H63432.03 H63432.06
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 243977-23-3 Molecular Formula: C9H7F3O2S Formula Weight: 236.21 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00236351
Fórmula: C₉H₇F₃O₂S
Peso Molecular: 236.208 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236351
Número CAS: 243977-23-3