(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 84000-07-7
Molecular Formula: C19H19NO4
Formula Weight: 325.36
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 140°
Beilstein Reference: 4329998
Optical Rotation: -18°(c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00153384
Fórmula:
C₁₉H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 140 °C |
Número MDL :
MFCD00153384 Número CAS: 84000-07-7 |