Print…
Fluoresceína sal dissódico hidrato
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt hydrate, Acid Yellow 73, C.I. 45350, Yellow No. 8, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate hydrate, Sodium fluorescein, Uranine, NaFl, NaFluo
A11659.0E A11659.22 A11659.36
A11659.0EEA 382 EUR
A11659.0E A11659.22 A11659.36
Fluoresceína sal dissódico hidrato
Fluoresceína sal dissódico hidrato
Fluorescein disodium salt hydrate is used in dye, ink pigment, in cosmetic products, to detect corneal epithelial defects, and also used as a fluorescent tracer to study blood-brain barrier.
CAS No.: 518-47-8 Molecular Formula: C20H10Na2O5.xH2O Formula Weight: 376.28 Odour: Odourless pH: 8.3 Melting Point: 250° Beilstein Reference: 3833041 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00167039
Fórmula: C₂₀H₁₀Na₂O₅·xH₂O
Peso Molecular: 376.28 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >250 °C
Densidade: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167039
Número CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 14,4159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM