Print…
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,4-Dichloronicotinonitrile
H63347.03 H63347.06
H63347.03EA 106 EUR
H63347.03 H63347.06
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Purity: 95% CAS No.: 180995-12-4 Molecular Formula: C6H2Cl2N2 Formula Weight: 173.00 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09750302
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Peso Molecular: 172.996 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09750302
Número CAS: 180995-12-4
ADR: 6.1 III