3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
H63316.03
H63316.06
H63316.03EA
218
EUR
H63316.03
H63316.06
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 22951-96-8
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.21
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 255-263° dec
Beilstein Reference: 82872
Optical Rotation: -31°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064335
Fórmula:
C₇H₉NO₂S Ponto de Fusão: 255…263 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064335 Número CAS: 22951-96-8 |