Print…
1-Clorobutano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: n-Butyl Chloride
A11494.0F A11494.AP
A11494.0FEA 102 EUR
A11494.0F A11494.AP
1-Clorobutano ≥99%
1-Clorobutano
Fórmula: CH₃(CH₂)₃Cl
Ponto de ebulição: 77…78 °C
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0,886
Ponto de Inflamação: –12 °C (10 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001009
Número CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM