Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
H63268.06
H63268.14
H63268.22
H63268.06EA
48.2
EUR
H63268.06
H63268.14
H63268.22
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 174403-69-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.16
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD06203790
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Peso Molecular: 168.16 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06203790 Número CAS: 174403-69-1 |