1-Methyl-L-aspartate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-Asp-OMe, (S)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, L-Aspartic acid 1-methyl ester
H63221.03
H63221.06
H63221.03EA
49.8
EUR
H63221.03
H63221.06
1-Methyl-L-aspartate 98%
1-Methyl-L-aspartate
Purity: 98%
CAS No.: 17812-32-7
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 186° dec
Beilstein Reference: 2080763
Optical Rotation: +36°(c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00080289
Fórmula:
C₅H₉NO₄ Ponto de Fusão: 186 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00080289 Número CAS: 17812-32-7 |